Learn More
2-Fluor-4-Nitrotoluol, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10696782 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10696782 5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10696782 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 207090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-nitrotoluene
Namenshinweis 98%
CAS 1427-07-2
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Siedepunkt 65.0°C to 68.0°C (2.0mmHg)
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H6FNO2
Strukturformel CH3C6H3(NO2)F
MDL-Nummer MFCD00007199
Menge 5g
Beilstein 05, III, 743
Synonym 2-fluoro-4-nitrotoluene, toluene, 2-fluoro-4-nitro, benzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro, 3-fluoro-4-methylnitrobenzene, 1-methyl-2-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem1592, 2-fluoro4-nitrotoluene, acmc-209cov, 2-fluor-4-nitro-toluol
InChI-Schlüssel WIQISTBTOQNVCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
IUPAC-Name 2-Fluor-1-Methyl-4-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 155.13
PubChem CID 74025
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-4-nitrotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.