Learn More
2-Fluor-4-nitrobenzolboronsäurepinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427776 1 g 1 Gramm
15437776 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427776 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62718.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1073353-89-5 | Molecular Formula: C12H15BFNO4 | Molecular Weight: 267.063 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073353-89-5
Summenformel C12H15BFNO4
Molekulargewicht (g/mol) 267.063
MDL-Nummer MFCD09264075
InChI-Schlüssel QYXHQOSFZITWSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-fluoro-4-nitrophenylboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 46738935
IUPAC-Name 2-(2-Fluor-4-Nitrophenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 267.06
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest