Learn More
2-Fluor-4-Nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436827
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15436827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33937.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 157701-72-9
Summenformel C7H4FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.111
MDL-Nummer MFCD00968941
InChI-Schlüssel ZFCMKFOFVGHQNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-formylnitrobenzene, fluoronitrobenzaldehyde, pubchem17013, intermediates-zcf02192, 2-floro-4-nitrobenzaldehyde, 4-nitro-2-fluorobenzaldehyde, ksc494i2b, 4-nitro-2-fluoro-benzaldehyde
PubChem CID 4562919
IUPAC-Name 2-Fluor-4-Nitrobenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 169.1
Reinheit (%) 97%