Learn More
2-Fluor-4-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15585256 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15585256 100 g 100 Gramm
15565256 5 g 5 Gramm
15575256 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15585256 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 457601000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 369-35-7
Summenformel C6H5FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.11
InChI-Schlüssel LETNCFZQCNCACQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrobenzenamine, 2-fluoro-4-nitro-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrophenylamine, 4-amino-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-4-nitroaniline, pubchem8503, acmc-1bncp, 2-fluoro-4-niroaniline, 2-fluoro-4-nitro-aniline
PubChem CID 101254
IUPAC-Name 2-Fluor-4-Nitroanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-nitroaniline
Schmelzpunkt 122.0°C to 130.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel FC6H3(NO2)NH2
Menge 100 g
Formelmasse 156.11
Reinheit (%) 98%