Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-4-nitroaniline |
| Schmelzpunkt | 122.0°C to 130.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Strukturformel | FC6H3(NO2)NH2 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 156.11 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?