Learn More
2-Fluor-4-methylbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11491410
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491410 5 g 5 Gramm
11481410 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491410 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26440.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Fluor-4-methylbenzylbromid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118745-63-4
Summenformel C8H8BrF
Molekulargewicht (g/mol) 203.05
MDL-Nummer MFCD03094327
InChI-Schlüssel SSDOQXRIONFILC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778475
IUPAC-Name 1-(brommethyl)-2-fluor-4-methylbenzol
SMILES CC1=CC(F)=C(CBr)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Brechungsindex 1.5465
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Synonym 2-fluoro-4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methylbenzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl-benzene, acmc-1c5r8, benzene,1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 203.06
Reinheit (%) 97%