Learn More
2-Fluor-4-methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392619 5 g 5 Gramm
11382619 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392619 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26688.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7697-23-6 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-23-6
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD03092906
InChI-Schlüssel ALFWHEYHCZRVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-methyl-benzoic acid, 2-fluoro-p-toluic acid, 2-fluoro-4-methylbenzoicacid, benzoic acid, 2-fluoro-4-methyl, pubchem1395, acmc-1bbau, 4-carboxy-3-fluorotoluene, ksc377a4r, rarechem al bo 2237, 2-fluoro-4-methyl benzoic acid
PubChem CID 2736145
IUPAC-Name 2-Fluor-4-methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=C(C(O)=O)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 186°C to 189°C
Menge 5 g
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 97%