Learn More
2-Fluor-4-methylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467927 5 g 5 Gramm
11477927 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16591.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 452-80-2 | C7H8FN | 125.15 g/mol
2-Fluoro-4-methylaniline is used in the preparation of 6-chloro-5-fluoroindole via Leimgruber-Batcho reaction. It is also used in the preparation of an (S)-amino alcohol, 2-amino-3-(2-fluoro-4-methylphenyl)-propan-1-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluor-4-Methylanilin wird bei der Herstellung von 6-Chlor-5-Fluorindol über die Leimgruber-Batcho-Reaktion verwendet. Es wird auch bei der Herstellung eines (S)-Aminoalkohols, 2-Amino-3-(2-fluor-4-methylphenyl)-propan-1-ol verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 452-80-2
Summenformel C7H8FN
Molekulargewicht (g/mol) 125.15
MDL-Nummer MFCD00040975
InChI-Schlüssel ZQEXBVHABAJPHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-methyaniline, 2-fluoro-p-toluidine, 4-amino-3-fluorotoluene, p-toluidine, 2-fluoro, benzenamine, 2-fluoro-4-methyl, 2-fluoro-4-methyl aniline, 2-fluoro-4-methyl-aniline, 2-fluoro-4-methyl-phenylamine, 2-fluoro-4-methylphenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-methyl-9ci
PubChem CID 67984
IUPAC-Name 2-Fluor-4-methylanilin
SMILES CC1=CC=C(N)C(F)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-methylaniline
Dichte 1.108
Siedepunkt 70°C to 71°C (7 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.533
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2637578
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) 99%