Learn More
2'-Fluor-4'-Methylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11312639
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11312639
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26695.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2′-Fluoro-4′-Methylacetophenon wird als Zwischenprodukt in Pharmazeutika verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29427-48-3
Summenformel C9H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 152.17
MDL-Nummer MFCD03094331
InChI-Schlüssel IBABHBXTLZNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-fluoro-4-methylphenyl ethanone, 2'-fluoro-4'-methylacetophenone, 1-2-fluoro-4-methylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-fluoro-4-methylphenyl, acmc-1cjnp, 4-acetyl-3-fluorotoluene, 2-fluoro-4-methylacetophenone, 1-acetyl-2-fluoro-4-methylbenzene, ethanone,1-2-fluoro-4-methylphenyl
PubChem CID 2778484
IUPAC-Name 1-(2-Fluor-4-Methylphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Menge 1 g
Formelmasse 152.17
Reinheit (%) 97%