Learn More
2-Fluor-4-Methoxycarbonylphenylboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15505176 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15505176 5 g 5 Gramm
15595166 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15505176 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 455870050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 603122-84-5
Summenformel C8H8BFO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.96
MDL-Nummer MFCD08436034
InChI-Schlüssel BKWRLCIYMAYFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-fluorophenylboronic acid, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, o-fluoro p-methoxy carbonyl phenyl boronic acid, pubchem17434, acmc-209mj4, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl phenylboronicacid, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl-phenylboronic acid
PubChem CID 24824345
IUPAC-Name (2-fluor-4-methoxycarbonylphenyl)boronsäure
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid
Schmelzpunkt 127.0°C to 129.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 197.96
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke