Learn More
2-Fluor-4-(methoxycarbonyl)benzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15440266
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15440266 250 mg 250 Milligramm
15430266 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52971.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603122-84-5
Summenformel C8H8BFO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.96
MDL-Nummer MFCD08436034
InChI-Schlüssel BKWRLCIYMAYFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-fluorophenylboronic acid, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, o-fluoro p-methoxy carbonyl phenyl boronic acid, pubchem17434, acmc-209mj4, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl phenylboronicacid, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl-phenylboronic acid
PubChem CID 24824345
IUPAC-Name (2-fluor-4-methoxycarbonylphenyl)boronsäure
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 173°C to 175°C
Menge 250 mg
Formelmasse 197.96
Reinheit (%) 98%