missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluor-4-methoxybenzolboronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7040050
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
628692-21-7
C13H18BFO3
252.09
MFCD16996299
PYGFGOBGKWJERN-UHFFFAOYSA-N
2-2-fluoro-4-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl
17964843
2-(2-Fluor-4-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
COC1=CC(F)=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
628692-21-7
C13H18BFO3
252.09
MFCD16996299
PYGFGOBGKWJERN-UHFFFAOYSA-N
2-2-fluoro-4-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl
17964843
2-(2-Fluor-4-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
COC1=CC(F)=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 36°C to 38°C
Menge 250 mg
Formelmasse 252.09
Reinheit (%) 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'