Learn More
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 50.0°C to 54.0°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.