Learn More
2-Fluoro-4-iodoanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672345 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10672345 5 g Glasflasche 5 Gramm
10372823 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672345 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 311930050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 29632-74-4
Summenformel C6H5FIN
Molekulargewicht (g/mol) 237.01
MDL-Nummer MFCD00011738
InChI-Schlüssel CUMTUBVTKOYYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenamine, 2-fluoro-4-iodo aniline, 2-fluoro-4-iodo-aniline, 2-fluoro-4-iodophenylamine, zlchem 543, pubchem1532, 2-fluoro4-iodoaniline, 2-fluoro-4-iodaniline
PubChem CID 185694
IUPAC-Name 2-Fluor-4-Iodanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-iodoaniline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 51°C to 57°C
Farbe Weiß bis braun
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H3(F)NH2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 237.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver