Learn More
2'-Fluor-4'-Hydroxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488717 25 g 25 Gramm
11399619 1 g 1 Gramm
11478717 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19884.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98619-07-9 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone is used in used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Fluoro-4′-Hydroxyacetophenon wird in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98619-07-9
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD00142713
InChI-Schlüssel ZCZIRBNZMFUCOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoro-4'-hydroxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-hydroxy-2-fluoroacetophenone, 2-fluoro-4-hydroxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl-1-ethanone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 1-2-fluoro-4-hydroxy-phenyl ethanone, ethanone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl, 4'-hydroxy-2'-fluoroacetophenone
PubChem CID 2724912
IUPAC-Name 1-(2-Fluor-4-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Schmelzpunkt 121°C to 123°C
Menge 25 g
Beilstein 696642
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 97%