Learn More
2-Fluor-4,6-bis(Trifluoromethyl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474687 5 g 5 Gramm
15464687 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32020.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017777-37-5
Summenformel C9H3F7O
Molekulargewicht (g/mol) 260.11
MDL-Nummer MFCD09258668
InChI-Schlüssel CXWRFYUFIINRJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4,6-bis trifluoromethyl benzaldehyde, 2,4-bis trifluoromethyl-6-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-4,6-bis trifluoromethyl
PubChem CID 46737497
IUPAC-Name 2-Fluor-4,6-bis(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES FC1=CC(=CC(=C1C=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brechungsindex 1.4154
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 260.11
Reinheit (%) 97%