Learn More
2-Fluor-3-Nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30180405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180405 1 g 1 Gramm
30179795 5 g 5 Gramm
30179917 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6219231G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 317-46-4
Summenformel C7H4NO4F
Molekulargewicht (g/mol) 185.11
IUPAC-Name 2-Fluor-3-nitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)c1cccc(c1F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-3-nitrobenzoic Acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H4FNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Formelmasse 185.0124