Learn More
2-Fluor-3-methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15457648 25 g 25 Gramm
15467648 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457648 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61143.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1978-33-2 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1978-33-2
Summenformel C7H8FN
Molekulargewicht (g/mol) 125.15
MDL-Nummer MFCD06410915
InChI-Schlüssel WFZUBZAEFXETBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-fluorotoluene, 2-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-3-methylbenzenamine, 3-amino-2-fluoro-toluene, 2-fluoro-3-methyl-aniline, 2-fluoro-3-methylphenylamine, 2-fluoro-3-aminotoluene, benzenamine, 2-fluoro-3-methyl, 2-fluoro-3-methyl-phenylamine, pubchem1536
PubChem CID 22734623
IUPAC-Name 2-Fluor-3-methylanilin
SMILES CC1=C(F)C(N)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-3-methylaniline
Siedepunkt 87°C (12 mmHg)
Brechungsindex 1.536
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1231988
Formelmasse 125.14
Reinheit (%) 98%