Learn More
2-Fluor-3-methoxyphenylboronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid |
| CAS | 352303-67-4 |
| Summenformel | C7H8BFO3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(B(O)O)c1F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 169.95 |
| Formelmasse | 170.0551 |