Learn More
2-Fluor-3 -Methoxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11325475 5 g 5 Gramm
11315475 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325475 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19655.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 352303-67-4 | Molecular Formula: C7H8BFO3 | Molecular Weight: 169.946 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352303-67-4
Summenformel C7H8BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.946
MDL-Nummer MFCD02094728
InChI-Schlüssel JCKZNMSBFBPDPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-3-methoxyphenyl boranediol, 2-fluoro-3-methoxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-fluoro-3-methoxyphenyl, pubchem1848, 2-fluoro-3-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1af04, 2-fluoro-3-methoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 4985744
IUPAC-Name (2-Fluor-3-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)OC)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Menge 5 g
Beilstein 9191510
Formelmasse 169.95
Reinheit (%) 97%