Learn More
2-Fluor-3-Formylbenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15437326
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
1112209-40-1
C13H16BFO3
250.076
MFCD17015836
IFIDGFJKIAHLAQ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 2-fluoro-3-formylphenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-3-formylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde
53217345
2-fluor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyd
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)C=O)F
1112209-40-1
C13H16BFO3
250.076
MFCD17015836
IFIDGFJKIAHLAQ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 2-fluoro-3-formylphenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-3-formylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde
53217345
2-fluor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyd
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)C=O)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2-Fluor-3-Formalbenzenboronsäure-Pinacolester wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-3-formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 250.07
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest