missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Fluor-3-(4-morpholinylmethyl)benzenboronsäure-Pinacolester, 96 %

Marke:  Alfa Aesar™ H62451.MD

Additional Details : Gewicht : 0.00025kg

Menge 250mg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15437456

  • 226.37 CHF / 250 Milligramm


Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 17-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1256360-51-6
321.199
4-2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 2-fluoro-3-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-2-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine
4-[[2-fluor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]morpholin
C17H25BFNO3
VSRFPDFCDOCPEQ-UHFFFAOYSA-N
53217280
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)CN3CCOCC3)F

Spezifikation

2-Fluoro-3-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
1256360-51-6
4-2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 2-fluoro-3-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-2-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)CN3CCOCC3)F
321.199
321.19
96%
250mg
C17H25BFNO3
VSRFPDFCDOCPEQ-UHFFFAOYSA-N
4-[[2-fluor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]morpholin
53217280
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation