Learn More
2'-Fluoro-2'-Deoxyadenosin, TRC
Artikelnummer. 30393602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30393602 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393602 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF590805100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64183-27-3
Summenformel C10H12FN5O3
Molekulargewicht (g/mol) 269.24
Synonym 2-Fluoro-2-Deoxyadenosine
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-Purin-9-yl)-4-Fluoro-2-(Hydroxymethyl)Tetrahydrofuran-3-ol
SMILES F[C@H]1[C@H](N2C=3C(N=C2)=C(N)N=CN3)O[C@H](CO)[C@H]1O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12FN5O3/c11-5-7(18)4(1-17)19-10(5)16-3-15-6-8(12)13-2-14-9(6)16/h2-5,7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)/t4-,5-,7-,10-/m1/s1
Formelmasse 269.09