Learn More
2-Fluor[1,1-Biphenyl]-4-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10722133 250 mg 250 Milligramm
10551513 1 g 1 Gramm
10402304 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722133 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW05200CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 365-12-8
Summenformel C13H8FO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.20
MDL-Nummer MFCD00278732
InChI-Schlüssel SLKZDWAZOKIEEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4-2-fluorophenyl benzoic acid, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, maybridge3_006504, amtda094, acmc-1cr23, 4-2-fluorophenyl-benzoic acid, 2'-fluoro-4-biphenylcarboxylic acid
PubChem CID 715022
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel FC6H4C6H4CO2H
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2'-Fluor-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylat
Formelmasse 216.21
Reinheit (%) 95%