Learn More
2-Ethinylpyridin, 98+%
Artikelnummer. 15119263 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15119263 25 g Glasflasche 25 Gramm
10297030 1 g Glasflasche 1 Gramm
10750595 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15119263 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 295670250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS : 1945-84-2 | C₇H₅N | 103,12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1945-84-2
Summenformel C7H5N
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
MDL-Nummer MFCD00041598
InChI-Schlüssel NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine
PubChem CID 137268
IUPAC-Name 2-Ethynylpyridin
SMILES C#CC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethynylpyridine
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 77.0°C to 78.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5570 to 1.5610
Menge 25 g
Relative Dichte 1.02
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke