Learn More
2-Ethynylpyridin, 98 %, stab. mit 0.01 % Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377666 25 g 25 Gramm
11357666 1 g 1 Gramm
11367666 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377666 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11274.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1945-84-2 | C7H5N | 103.124 g/mol
2-Ethynylpyridine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethynylpyridin ist ein wichtiger Ausgangsstoff bzw. ein Zwischenprodukt für die organische Synthese und die Pharmazie, Agrochemie und Farbenindustrie.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1945-84-2
Summenformel C7H5N
Molekulargewicht (g/mol) 103.124
MDL-Nummer MFCD00041598
InChI-Schlüssel NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine
PubChem CID 137268
IUPAC-Name 2-Ethynylpyridin
SMILES C#CC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethynylpyridine
Namenshinweis stabilized with 0.01% hydroquinone
Dichte 1.02
Siedepunkt 77°C to 78°C (14 mmHg)
Flammpunkt 76°C (168°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.559
Menge 25 g
Beilstein 1098904
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 98%