Learn More
2-Ethynylpyridin, 98 %, stab. mit 0.01 % Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357666
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11357666
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11274.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1945-84-2 | C7H5N | 103.124 g/mol
2-Ethynylpyridine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethynylpyridin ist ein wichtiger Ausgangsstoff bzw. ein Zwischenprodukt für die organische Synthese und die Pharmazie, Agrochemie und Farbenindustrie.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1945-84-2
Summenformel C7H5N
Molekulargewicht (g/mol) 103.124
MDL-Nummer MFCD00041598
InChI-Schlüssel NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine
PubChem CID 137268
IUPAC-Name 2-Ethynylpyridin
SMILES C#CC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethynylpyridine
Namenshinweis stabilized with 0.01% hydroquinone
Dichte 1.02
Siedepunkt 77°C to 78°C (14 mmHg)
Flammpunkt 76°C (168°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.559
Menge 1 g
Beilstein 1098904
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 98%