Learn More
2-Ethylthiophenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312457 10 g 10 Gramm
11302457 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11498.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4500-58-7 | C8H10S | 138.228 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4500-58-7
Summenformel C8H10S
Molekulargewicht (g/mol) 138.228
MDL-Nummer MFCD00010022
InChI-Schlüssel ABROBCBIIWHVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylthiophenol, benzenethiol, 2-ethyl, unii-62gbu45i5p, 2-ethyl thiophenol, o-ethylbenzenethiol, fema no. 3345, ethylbenzenethiol, o, 2-ethylphenylmercaptan, benzenethiol, o-ethyl, o-ethylthiophenol
PubChem CID 3734338
IUPAC-Name 2-ethylbenzolthiol
SMILES CCC1=CC=CC=C1S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylthiophenol
Dichte 1.025
Siedepunkt 203°C to 205°C
Flammpunkt 80°C (176°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.569
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2553288
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 138.23
Reinheit (%) 95%