Learn More
2-(Ethylthio)nikotinamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10436842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10436842 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10079241 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10436842 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB06390EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175135-27-0
Summenformel C8H10N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 182.241
MDL-Nummer MFCD00052903
InChI-Schlüssel YSSWIQWINOZESS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylthio nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-ethylthio, 2-ethylsulfanyl pyridine-3-carboxamide, maybridge1_001319, 2-ethylthiopyridine-3-carboxamide
PubChem CID 2774536
IUPAC-Name 2-Ethylsulfanylpyridin-3-carboxamid
SMILES CCSC1=C(C=CC=N1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(ethylthio)nicotinamide
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 182.25
Reinheit (%) 97%