Learn More
2-(Ethylsulfonyl)ethanol, 94 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Ethylsulfonyl)ethanol |
| Schmelzpunkt | 35°C to 41°C |
| Dichte | 1.25 |
| Siedepunkt | 153°C (2.5 mmHg) |
| Flammpunkt | 188°C (370°F) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1748754 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Formelmasse | 138.19 |
| Reinheit (%) | 94% |