Learn More
2-(Ethylsulfanyl)Ethan-1-Thiol, TRC
Artikelnummer. 30387225
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387225 100 mg
30374497 50 mg
30381049 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387225 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE902323100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26750-44-7
Summenformel C4H10S2
Molekulargewicht (g/mol) 122.25
IUPAC-Name 2-Ethylsulfanylethanethiol
SMILES CCSCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(ethylsulfanyl)ethane-1-thiol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H10S2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Formelmasse 122.0224