Learn More
2-Ethylpyrrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10432841 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10432841 1 g Glasflasche 1 Gramm
10702895 250 mg Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10432841 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 308770010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1551-06-0 | C6H9N | 95.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1551-06-0
Summenformel C6H9N
Molekulargewicht (g/mol) 95.15
MDL-Nummer MFCD00060477
InChI-Schlüssel XRPDDDRNQJNHLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 137075
IUPAC-Name 2-ethyl-1H-pyrrole
SMILES CCC1=CC=CN1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Ethylpyrrole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.9290g/mL
Siedepunkt 142.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4985 to 1.5005
Menge 1 g
Relative Dichte 0.929
Synonym 2-ethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2-ethyl, pyrrole,2-ethyl, 1h-pyrrole,2-ethyl, acmc-209dbz, #, 2-ethylpyrrole, analytical standard, 2-ethylpyrrole, technical grade
Formelmasse 95.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit