Learn More
2-Ethylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30369481
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369481 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369481 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE931980100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylpyridine
CAS 100-71-0
Summenformel C7 H9 N
Menge 100 g
Synonym 2-Ethylpyridine, Pyridine, 2-ethyl-, NSC 964, α-Ethylpyridine
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCc1ccccn1
IUPAC-Name 2-Ethylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 107.15
Formelmasse 107.0735