Learn More
2-Ethylpyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 17954356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17954356 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17954356 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0595.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Ethylpyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylpyridine
CAS 100-71-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Ethylpyridine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H9 N
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Dimetindene Maleate Imp. A (EP), Dimetindene Imp. A (EP), 2-Ethylpyridine, Dimetindene Maleate Impurity A, Dimetindene Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCc1ccccn1
IUPAC-Name 2-Ethylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 107.15
Menge 100 mg
Formelmasse 107,0735 g/mol