Learn More
2-Ethylphenylhydrazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30376557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376557 250 mg
30381063 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30376557 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE926055250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19398-06-2
Summenformel C8H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 172.66
SMILES Cl.CCc1ccccc1NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
Formelmasse 172.0767