Learn More
2-Ethylphenylisocyanat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10432863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10432863 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10773137 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10432863 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AC31420DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40411-25-4
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00002013
InChI-Schlüssel ZVFNUQWYLXXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylphenyl isocyanate, 2-ethylphenylisocyanate, o-ethylphenyl isocyanate, benzene, ethylisocyanato, 2-ethylbenzenisocyanate, 2-eth-ylphenyl isocyanate, 2-ethyl phenyl isocyanate, 2-ethyl-phenyl isocyanate, acmc-1amc4, 1-ethyl-2-isocyanato-benzene
PubChem CID 583486
IUPAC-Name 1-Ethyl-2-isocyanatobenzol
SMILES CCC1=CC=CC=C1N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylphenyl isocyanate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.04g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3CH2C6H4NCO
Menge 1 g
Formelmasse 147.18
Name des Produkts
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.