Learn More
2-Ethylimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042860
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
1072-62-4
C5H8N2
96.13
MFCD00005192
PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl, imidazole, 2-ethyl, 2-ethylimidazole 98+%, 2ez, 2-ethylimdazole, 2-ethyl imidazole, 2-ethyl-imidazole, pubchem15972
66130
2-Ethyl-1H-Imidazol
CCC1=NC=CN1
1072-62-4
C5H8N2
96.13
MFCD00005192
PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl, imidazole, 2-ethyl, 2-ethylimidazole 98+%, 2ez, 2-ethylimdazole, 2-ethyl imidazole, 2-ethyl-imidazole, pubchem15972
66130
2-Ethyl-1H-Imidazol
CCC1=NC=CN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Ethylimidazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 83.0°C to 87.0°C
Siedepunkt 268.0°C
Flammpunkt 159°C
Prozentgehaltsbereich 1% max. Imidazole (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 23, 78
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 617g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formelmasse 96.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylimidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.