Learn More
2-Ethylhexylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Ethylhexylamine is used to make pharmaceuticals and other chemicals. It is used as beam material and surface active agent. It also involves in synthesis of aliphatic amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Ethylhexylamin wird zur Herstellung von Arzneimitteln und anderen Chemikalien verwendet. Es wird als Trägermaterial und Tensid eingesetzt. Es umfasst auch die Synthese von aliphatischen Aminen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 2.5 g/l (20 °C)
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Vor Säurechloriden und Säureanhydriden geschützt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethylhexylamine |
| Schmelzpunkt | -76°C |
| Dichte | 0.789 |
| Siedepunkt | 169°C |
| Flammpunkt | 50°C (122°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.43 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2276 |
| Beilstein | 1209249 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.