Learn More
2-Ethylhexylsalicyl, TRC
Artikelnummer. 30384722
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384722 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384722 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91877550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octisalate
CAS 118-60-5
Summenformel C15 H22 O3
Menge 50 g
Synonym 2-Hydroxybenzoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl o-hydroxybenzoate, 2-Ethylhexyl salicylate, Dermoblock OS, Escalol 587, Eusolex OS, HallBrite OS-USP, NSC 46151, Neo Heliopan OS, Octisalate, Octyl salicylate, Parsol EHS, Salicylic acid, 2-ethylhexyl ester, Solarom OS, Sunarome O, Sunarome WMO, Uvinul 0-18, WMO
InChI-Formel InChI=1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-Name 2-Ethylhexyl 2-Hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 250.33
Formelmasse 250.1569