Learn More
2-Ethylhexylsalicylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17352501 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17352501 100 mL 100 Milliliter
17342501 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17352501 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 468831000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 118-60-5
Summenformel C15H22O3
Molekulargewicht (g/mol) 250.34
MDL-Nummer 00053300
InChI-Schlüssel FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 2-Ethylhexyl 2-Hydroxybenzoat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexyl salicylate
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Dichte 1.02
Flammpunkt 162°C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos bis Hellgelb
Schmelzpunkt -20°C
Siedepunkt 190°C (21 mmHG)
Löslichkeit Unlöslich in Wasser
Menge 100 mL
Formelmasse 250.34