Learn More
2-Ethylhexylacrylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11356676 2500 mL 2.50 Liter
11336676 100 mL -
11346676 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03854.0F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Ethylhexylacrylat wird bei der Herstellung von Homopolymeren und Copolymeren verwendet. Ist an der Copolymerisierung mit Acrylamid, Methacrylsäure, Acrylnitril, Styrol, Maleinsäure-Estern, Vinylacetat, Vinylchlorid und ungesättigten Polyestern beteiligt. Fungiert darüber hinaus als Ausgangsstoff in chemischen Synthesen.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether und Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-11-7
Summenformel C11H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.279
MDL-Nummer MFCD00009495
InChI-Schlüssel GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
PubChem CID 7636
ChEBI CHEBI:82465
IUPAC-Name 2-Ethylhexyl-prop-2-enoat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexyl acrylate
Schmelzpunkt -90°C
Dichte 0.885
Siedepunkt 130°C (50 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.436
Menge 2500 mL
Beilstein 1765828
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether and alcohol. Immiscible with water.
Formelmasse 184.28
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexyl acrylate, 4-Methoxyphenol