Learn More
2-Ethylhexylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460857 1000 mL 1000 Milliliter
11470857 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23257.AU
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-09-3 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-09-3
Summenformel C10H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.27
MDL-Nummer MFCD00027249
InChI-Schlüssel WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYNA-N
Synonym acetic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexanol acetate, 2-ethylhexyl ethanoate, 2-ethyl-1-hexyl acetate, 2-ethylhexanyl acetate, 2-ethylhexylacetate, beta-ethylhexyl acetate, acetic acid 2-ethylhexyl ester, fema number 2806, 2-ethylhexylester kyseliny octove
PubChem CID 7635
ChEBI CHEBI:87392
IUPAC-Name 2-Ethylhexylacetat
SMILES CCCCC(CC)COC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexyl acetate
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 0.87
Siedepunkt 199°C to 200°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.42
Menge 1000 mL
Beilstein 1758321
Merck Index 14,6763
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 99%