Learn More
2-Ethylhexansäure, TRC
Artikelnummer. 30379888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379888 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379888 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE918735100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexanoic acid
CAS 149-57-5
Summenformel C8 H16 O2
Menge 100 g
Synonym 2-Ethylhexanoic Acid, Caproic acid, α-ethyl- (4CI), 2-Ethylhexanoic acid, (±)-2-Ethylhexanoic acid, 2-Butylbutanoic acid, 2-Ethyl-1-hexanoic acid, 2-Ethylcaproic acid, 2-Ethylhexoic acid, 3-Heptanecarboxylic acid, Butylethylacetic acid, Ethylhexanoic acid, NSC 8881, Octylic acid, α-Ethylcaproic acid, α-Ethylhexanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Ethylhexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
Formelmasse 144.115