Learn More
2-Ethylhexansäure-Lithiumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethylhexanoic Acid Lithium Salt |
| CAS | 15590-62-2 |
| Summenformel | C8H15LiO2 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | Lithium 2-ethylhexanoate, NUSA Li |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16O2.Li.H/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;/p-1 |
| SMILES | [Li].CCCCC(CC)C(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2-Ethylhexanoat;Lithiumhydrid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.14 |
| Formelmasse | 150.1232 |