Learn More
2-Ethylhexansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450493 2500 mL 2500 Milliliter
11329629 100 mL 100 Milliliter
11440493 500 mL 500 Milliliter
11460493 10,000 mL 10000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11450493 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12644.0F
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 149-57-5 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
2-Ethylhexanoic acid is used in the preparation of metal derivatives, which act as a catalyst in polymerization reactions. For example, tin 2-ethylhexanoate is used in the manufacturing of poly(lactic-co-glycolic acid). It is also used as a stabilizer for polyvinyl chlorides. It is also involved in solvent extraction and dye granulation. Further, it is used to prepare plasticizers, lubricants, detergents, flotation aids, corrosion inhibitors and alkyd resins. In addition to this, it serves as a catalyst for polyurethane foaming.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethylhexansäure wird bei der Herstellung von Metallderivaten verwendet, die als Katalysator bei Polymerisationsreaktionen wirken. Zinn-2-Ethylhexanoat wird beispielsweise bei der Herstellung von Poly(lactid-co-Glykolsäure) verwendet. Wird auch als Stabilisator für Polyvinylchloride verwendet. Ist auch an der Lösungsmittelextraktion und Farbstoffgranulation beteiligt. Wird darüber hinaus zur Herstellung von Weichmachern, Schmierstoffen, Reinigungsmitteln, Flotationshilfsmitteln, Korrosionshemmern und Alkidharzen verwendet. Dient außerdem als Katalysator für die Bildung von Polyurethanschaum.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-57-5
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.214
MDL-Nummer MFCD00002675
InChI-Schlüssel OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
PubChem CID 8697
IUPAC-Name 2-Ethylhexansäure
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexanoic acid
Schmelzpunkt -59°C
Dichte 0.91
pH 3
Siedepunkt 226°C to 229°C
Flammpunkt 114°C (237°F)
Brechungsindex 1.425
Menge 2500 mL
Beilstein 1750468
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) 99%