Learn More
2-Ethylhexansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276663 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10276663
Marke: Thermo Scientific Acros 118520011
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 149-57-5 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-57-5
MDL-Nummer MFCD00002675
InChI-Schlüssel OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
PubChem CID 8697
IUPAC-Name 2-Ethylhexansäure
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexanoic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -59.0°C
Dichte 0.9060g/mL
Siedepunkt 228.0°C
Flammpunkt 114°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H16O2
Strukturformel CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Brechungsindex 1.4240 to 1.4260
Menge 1 kg
Beilstein 02,349
Relative Dichte 0.906
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
Viskosität 7.7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.