Learn More
2-Ethylhexanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Ethylhexanal wird als Zwischenprodukt für die chemische Synthese und bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln, Pharmazeutika und Geruchsstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Ethylhexanal wird als Zwischenprodukt für die chemische Synthese und bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln, Pharmazeutika und Geruchsstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Ethylhexanal |
Schmelzpunkt | <-100°C |
Dichte | 0.819 |
Siedepunkt | 163°C |
Flammpunkt | 50°C (122°F) |
Brechungsindex | 1.4155 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN1989 |
Beilstein | 1700556 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |