Learn More
2-Ethylcyclohexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415616
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11415616
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20748.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4423-94-3 | C8H14O | 126.199 g/mol
2-Ethylcyclohexanone is used as a pharmaceutical intermediate. 2-Methyl and 2-ethyl derivatives of cyclohexanone were allowed to react with deuterium in tBuOD using platinum group metals as catalysts to study the substituent effects in heterogeneous catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethylcyclohexanon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. 2-Methyl- und 2-Ethylderivate von Cyclohexanon konnten mit Deuterium in tBuOD reagieren, wobei Platingruppenmetalle als Katalysatoren zur Untersuchung der Substituenteneffekte in der heterogenen Katalyse verwendet wurden.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4423-94-3
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.199
MDL-Nummer MFCD00066306
InChI-Schlüssel WKYYYUWKFPFVEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-ethyl, 2-ethyl-cyclohexanone, acmc-1advf, 2-ethyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 20474
IUPAC-Name 2-Ethylcyclohexan-1-on
SMILES CCC1CCCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylcyclohexanone
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 99%