Learn More
2-Ethylbutyrylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440228 100 g 100 Gramm
11430228 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23774.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2736-40-5 | C6H11ClO | 134.60 g/mol
2-Ethylbutyryl chloride was used in syntheses of bicyclic thiophene derivatives. It is used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethylbutylchlorid wird bei Synthesen von bicyclischen Thiophenderivaten verwendet. Es wird als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Aminen, Alkoholen, aktiven Metallen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2736-40-5
Summenformel C6H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 134.60
MDL-Nummer MFCD00018812
InChI-Schlüssel SMUKODJVMQOSAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylbutyryl chloride, 2-ethylbutyroyl chloride, butanoyl chloride, 2-ethyl, butyryl chloride, 2-ethyl, 2-ethylbutyrylchloride, diethylacetylchloride, diethylacetyl chloride, acmc-1cqal, 2-ethyl butyryl chloride, 2-ethyl-butyryl chloride
PubChem CID 75954
IUPAC-Name 2-Dimethylpropanoylchlorid
SMILES CCC(CC)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylbutyryl chloride
Dichte 0.98
Siedepunkt 137°C to 139°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.425
Menge 100 g
UN-Nummer UN3094
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 134.61
Reinheit (%) 99%