Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethylanthraquinone |
| Namenshinweis | 97% |
| CAS | 84-51-5 |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 108°C to 111°C |
| Farbe | Gelb |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Show More |